Tricarbonylnitrosylcobalt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 14096-82-3
Molecular Formula: C3CoNO4
Formula Weight: 172.97
Physical Form: Liquid
Density: 1.47
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Unpleasant
Melting Point: -1°
Boiling Point: 48.6°(55° dec.)
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00016014
Formula:
C₃CoNO₄ Punto di ebollizione: 48,6 °C/ 55 °C (boil./ dec.) Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,47 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016014 CAS Number: 14096-82-3 EINECS: 237-945-5 ADR: 3,II |