1-Cyclohexene-1-acetic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 18294-87-6
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Physical Form: Liquid/low melting solid
Density: 1.04
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 33°
Boiling Point: 140-142°/25mm
MDL No.: MFCD00015482
Formula:
C₈H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 140…142 °C (25 mmHg) Punto di fusione: 33 °C Densità: 1,04 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015482 CAS Number: 18294-87-6 EINECS: 242-172-1 |