Zinc trifluoroacetate hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 207801-31-8
Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O
Formula Weight: 291.40(anhy)
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00061595
Formula:
C₄H₂F₆O₅Zn Peso molecolare: 309.425 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061595 CAS Number: 207801-31-8 |