Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Formula:
Cl₂KLi Punto di fusione: 357 °C Densità: 2,02 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144623 CAS Number: 65567-96-6 |