Gallium tin alloy ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:Sn; 92:8 wt%
Physical Form: Liquid
Appearance: Silver
Odour: Odourless
Melting Point: ≈25°
UN No.: UN2803
MDL No.: MFCD00144390
Formula:
Ga:Sn;92:8% Punto di fusione: ∼25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144390 UN: 2803 ADR: 8 III |