Diphenyldithiophosphonic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 1015-38-9
Molecular Formula: (C6H5)2P(S)SH
Formula Weight: 250.31
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00014457
Formula:
(C₆H₅)₂P(S)SH Punto di fusione: 55…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014457 CAS Number: 1015-38-9 |