Stampa…
Ammonio molibdato (para) idrato ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonium molybdate hydrate
10811.14 10811.06
10811.14EA 188 EUR
10811.14 10811.06
Ammonio molibdato (para) idrato ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Ammonio eptamolibdato
Purity: 99.999% CAS No.: 12027-67-7 Molecular Formula: H24Mo7N6O24.xH2O Formula Weight: 1163.79(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.498 Appearance: White Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00064633
Formula: H₂₄Mo₇N₆O₂₄·xH₂O
Peso molecolare: 1163,8 g/mol (anhy)
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Densità: 2,498
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064633
CAS Number: 12027-67-7
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533