Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 2050-47-7
Molecular Formula: C12H8Br2O
Formula Weight: 328.01
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 338-340°
MDL No.: MFCD00000095
Formula:
C₁₂H₈Br₂O Punto di ebollizione: 338…340 °C Punto di fusione: 56…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000095 CAS Number: 2050-47-7 EINECS: 218-090-7 |