Trimethylolpropane triacrylate stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
TMPTA, 1,1,1-Tris(acryloyloxymethyl)propane
CAS No.: 15625-89-5
Molecular Formula: (CH2=CHCO2CH2)3CCH2CH3
Formula Weight: 296.31
Flash Point: 87°(188°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.10
Refractive Index: 1.4735
Odour: Pungent
Boiling Point:
Formula:
C₁₅H₂₀O₆ Peso molecolare: 296,32 g/mol Punto di ebollizione: >200 °C (1 mmHg) Densità: 1,10 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008628 CAS Number: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3 |