Barium acetylacetonate hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 12084-29-6
Molecular Formula: C10H14BaO4.xH2O
Formula Weight: 335.56(anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₄BaO₄·xH₂O Punto di fusione: >320 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013484 CAS Number: 12084-29-6 EINECS: 235-151-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III |