Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tris(cyclopentadienyl)yttrium
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 1294-07-1
Molecular Formula: C15H15Y
Formula Weight: 284.20
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 200° subl. (vacuum)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00058706
Formula:
C₁₅H₁₅Y Peso molecolare: 284,19 g/mol Punto di ebollizione: 200 °C (subl. in vacuum) Punto di fusione: 295 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058706 CAS Number: 1294-07-1 EINECS: 215-069-4 ADR: 4.1,III |