Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 2172-12-5
Molecular Formula: Y[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 266.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 160°
Boiling Point: 200-210°/1mm subl.
Solubility: Soluble in hexane, THF, toluene
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00015641
Formula:
C₉H₂₁O₃Y Punto di ebollizione: 200…210 °C (1 mmHg) (subl.) Punto di fusione: 160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015641 CAS Number: 2172-12-5 UN: 2925 ADR: 4.1,III |