Telluric acid dihydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 13451-14-4
Molecular Formula: H2O4Te.2H2O
Formula Weight: 229.64 (193.61anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.158
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 136°
Boiling Point: 160° dec.
UN No.: UN3284
MDL No.: MFCD00150387
Formula:
H₂O₄Te.2H₂0 Punto di ebollizione: 160 °C (dec.) Punto di fusione: 136 °C Densità: 3,158 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150387 CAS Number: 13451-14-4 EINECS: 232-267-6 ADR: 6.1,III |