Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 12009-21-1
Molecular Formula: BaZrO3
Formula Weight: 276.53
Physical Form: 1-2 Micron Powder
Density: 5.52
Odour: Odourless
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00014189
Formula:
BaO₃Zr Punto di fusione: 2500 °C Densità: 5,52 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014189 CAS Number: 12009-21-1 EINECS: 234-546-8 |