Stampa…
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), in scaglie -325 mesh, Spessore: 0.4-1.2 µm Type 316-L
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13787.30 13787.A1
13787.30EA 49.2 EUR
13787.30 13787.A1
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), in scaglie -325 mesh, Spessore: 0.4-1.2 µm Type 316-L
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% MDL No.: MFCD00148499