Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 12068-85-8
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.87
Odour: Odourless
Melting Point: 1171°
MDL No.: MFCD00064690
Formula:
FeS₂ Punto di fusione: 1171 °C Densità: 4,87 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064690 CAS Number: 12068-85-8 EINECS: 235-106-8 |