Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
CAS No.: 12080-32-9
Molecular Formula: C8H12Cl2Pt
Formula Weight: 374.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012413
Formula:
C₈H₁₂Cl₂Pt Peso molecolare: 374,17 g/mol Punto di fusione: 250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012413 CAS Number: 12080-32-9 EINECS: 235-144-5 |