Stampa…
Alluminio ossido 20% water, colloidal dispersion
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
12733.A1 12733.4Z
12733.A1EA 47.4 EUR
12733.A1 12733.4Z
Alluminio ossido 20% water, colloidal dispersion
Alluminio ossido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 0.05 Micron Particles Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355