Stampa…
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12645.03 12645.06
12645.03EA 794 EUR
12645.03 12645.06
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Ammonium aquopentachlororhodate(III)
CAS No.: 63771-33-5 Molecular Formula: (NH4)2[RhCl5(H2O)] Formula Weight: 334.26 Physical Form: Powder Melting Point: 210-230° dec. MDL No.: MFCD00064673
Formula: (NH₄)₂[RhCl₅(H₂O)]
Peso molecolare: 334.26 g/mol
Punto di fusione: 210…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064673
CAS Number: 63771-33-5
EINECS: 264-455-9