Stampa…
Palladio (II) cloruro soluzione (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12623.NB 12623.NH
12623.NBEA 738 EUR
12623.NB 12623.NH
Palladio (II) cloruro soluzione (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Palladio (II) cloruro
CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00003558
Formula: PdCl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003558
CAS Number: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8,II