Strontium zirconium oxide ≥99.3% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.3%
CAS No.: 12036-39-4
Molecular Formula: SrZrO3
Formula Weight: 226.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.5
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Boiling Point: 9000°
MDL No.: MFCD00049555
Formula:
SrZrO₃ Punto di ebollizione: 9000 °C Punto di fusione: 2700 °C Densità: 5,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049555 CAS Number: 12036-39-4 EINECS: 234-847-4 |