Tetraammineplatinum(II) nitrate soluzione (3 - 4% Pt) (w/w)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
12167.NA
12167.NJ
12167.NAEA
578
EUR
12167.NA
12167.NJ
Tetraammineplatinum(II) nitrate soluzione (3 - 4% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Appearance: Colourless
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011624
Formula:
H₁₂N₆O₆Pt Peso molecolare: 387,216 g/mol Densità: 1,05 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011624 CAS Number: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 UN: 3218 ADR: 5.1,III |