Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Molecular Formula: K3IrCl6.xH2O
Formula Weight: 522.22(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00038699
Formula:
K₃IrCl₆·xH₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038699 EINECS: 237-854-0 |