Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anidro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13896-65-6
Molecular Formula: RuI3
Formula Weight: 481.78
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 590° dec.
MDL No.: MFCD00016316
Formula:
I₃Ru Punto di fusione: 590 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016316 CAS Number: 13896-65-6 EINECS: 237-664-8 |