Platino 1% on gamma alumina, in polvere, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
CAS No.: 7440-06-4
Molecular Formula: 300m2/g
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Peso molecolare: 195.08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 Punto di fusione: 1769 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 Merck Index: 12,07689 |