Stampa…
Rhodium 1% on alumina, in polvere, reduced
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11769.09 11769.18
11769.09EA 340 EUR
11769.09 11769.18
Rhodium 1% on alumina, in polvere, reduced
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0