Aluminum phosphate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7784-30-7
Molecular Formula: AlO4P
Formula Weight: 121.95
Physical Form: Powder
Density: 2.566
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
AlPO₄ Punto di fusione: >1500 °C Densità: 2,566 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003430 CAS Number: 7784-30-7 EINECS: 232-056-9 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,358 |