Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149947
Formula:
Cl₂H₁₄N₄OPt Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 2,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149947 CAS Number: 13933-33-0 EINECS: 237-706-5 |