Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 866-23-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)(CCl3)
Formula Weight: 255.48
Physical Form: Liquid
Density: 1.3670
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 128°/14mm
UN No.: UN3278
MDL No.: MFCD00013666
Formula:
C₅H₁₀Cl₃O₃P Punto di ebollizione: 128 °C (14 mmHg) Densità: 1,3670 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013666 CAS Number: 866-23-9 ADR: 6.1,III |