Stampa…
VWR® Basic, Sistema per la documentazione dei gel
Fornitore: VWR Collection
730-1470EA 3620 EUR
730-1470
VWR® Basic, Sistema per la documentazione dei gel
Sistemi di documentazione fotografica
Il sistema per la documentazione dei gel VWR® Basic offre immagini digitali riproducibili ad alta risoluzione per la documentazione dei gel. Questo sistema di base è facile da utilizzare e consente l'acquisizione di immagini in tempo reale e la visualizzazione diretta su PC o PC portatile (non in dotazione). Il sistema VWR® Basic può essere illuminato mediante transilluminazione con luce UV, bianca o blu. Queste opzioni di illuminazione flessibili rendono VWR® Basic adatto all'acquisizione e alla visualizzazione delle immagini da un'ampia gamma di campioni.
  • La videocamera digitale ad alta risoluzione (18 megapixel) produce immagini di alta qualità con una precisa separazione della banda
  • L'interfaccia PC completa consente il controllo della videocamera con visualizzazione in tempo reale
  • Impostazioni di acquisizione programmabili
  • Le immagini jpeg possono essere salvate su una chiavetta USB, su un disco rigido o direttamente su una rete tramite PC
  • Alimentato da batteria ricaricabile (in dotazione)
VWR® Basic consente di produrre immagini di gel per elettroforesi colorati con molti coloranti fluorescenti e colorimetrici, tra cui: blu Coomassie®, colorante argento, bromuro di etidio, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby o fluoresceina. Siamo impegnati a ottimizzare l'utilizzo dei nuovi coloranti con il sistema VWR® Basic, quindi contattare i nostri uffici Avantor locali per aggiornamenti.
VWR® Basic è idoneo anche per la visualizzazione e l'acquisizione di immagini da piastre di agar con colonie scure, chiare o bicolore; colture cellulari in fiasca; autoradiografie; DNA, RNA o proteine su membrane; spot e slot blot di DNA, RNA o proteine; cellule o soluzioni in piastre di microtitolazione e macroarray di DNA o proteine.
Max. gel size with hood 200×200 mm.
Informazioni per l'ordine: il sistema viene fornito con una videocamera da 18 megapixel, un cappuccio, un filtro UV e il software di documentazione dei gel VWR®. Le opzioni di illuminazione devono essere ordinate separatamente.