Stampa…
Powder Packs, cloro, reagenti per strumenti Hach®
Fornitore: VWR Chemicals
85601.620EA 40.4 EUR
85601.620 85601.680 85602.620 85602.680 85603.620 85603.680 85604.620 85604.680
Powder Packs, cloro, reagenti per strumenti Hach®
Kit per analisi ambientali
I reagenti predosati in bustine Powder Pack VWR® sono specificamente destinati all'utilizzo con tutti i fotometri portatili e da laboratorio Hach®. Non sono richiesti parametri di calibrazione: i reagenti possono essere utilizzati con le calibrazioni interne degli strumenti Hach®, trattandosi di reagenti assolutamente equivalenti ai reagenti Hach®. Ogni bustina è confezionata in foglio di alluminio è non risente delle variazioni delle condizioni esterne e contiene una quantità predosata di reagenti in polvere, per una precisione, comodità e solubilità ottimali.
  • Precisi
  • Rapidi e comodi: si sciolgono più velocemente delle compresse e durano a lungo
  • Non sono necessarie calibrazioni
  • Manipolazione identica a quella dei reagenti Hach® equivalenti