Kit analitici, test boro per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta). Kit di test in cella Spectroquant®
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Kit di test con reagenti Spectroquant®
Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un design user-friendly.
Selezione libera del formato di cella appropriato in base all'intervallo di misurazione.
Lunga durata di conservazione fino a 3 anni.
tutto a temperatura ambiente.
Selezione automatica del metodo corretto con l'aiuto dell'identificazione del codice a barre AutoSelector.
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.