Stampa…
Kit analitici, Alluminio per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.14825.0001 1.00594.0001
1.14825.0001EA 262 EUR
1.14825.0001 1.00594.0001
Kit analitici, Alluminio per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times.
Kit di test con reagenti Spectroquant®
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.