Stampa…
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.01787.0001 1.01764.0001 1.02552.0001
1.01787.0001EA 186.76 EUR
1.01787.0001 1.01764.0001 1.02552.0001
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.