Stampa…
Kit analitici, silicati (acido silicico), per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
1.00857.0001EA 208 EUR
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
Kit analitici, silicati (acido silicico), per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60 A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
  • Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
  • Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
  • Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.