Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove. I test possono essere utilizzati su spettrofotometri Merck e di altri fornitori.
Kit di test in cuvetta Spectroquant®.
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione.
Kit di test con reagenti Spectroquant®
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
ISO 23695: Water Quality — Determination of Ammonium Nitrogen in Water — Small-Scale Sealed Tube Method
• Method: This standard utilizes the Bertholet method (Indophenol blue) for determining ammonium.
• Citation Forms: Various forms such as NH₄⁺, NH₄-N, NH₃, NH₃-N are acceptable.
• Spectroquant® Cell Tests 1.14544, 1.14558, 1.14559, and 1.14739 correspond to this norm using 2-Chlorphenol.