Stampa…
Kit analitici, test manganese per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
1.00816.0001EA 187 EUR
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
Kit analitici, test manganese per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Alla Spectroquant®-testkit kan användas med Prove-serien av spektrofotometrar och Nova 60/60A-instrument. Tester kan användas inte bara på fotometrar och spektrofotometer från Merck, utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsdetaljer finns på begäran). Spectroquant® celltestkit.
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Kit di test con reagenti Spectroquant®
Mycket stabila, färdiga reagensblandningar i en användarvänlig design.
Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet.
Lång hållbarhet upp till 3 år.
Allt i rumstemperatur.
Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkodsidentifiering.
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.