Stampa…
Kit analitici, test cloro per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 133 EUR
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Kit analitici, test cloro per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Kit di test con reagenti Spectroquant®
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
*4 I reagenti per analisi del cloro libero sono i codici Cl₂-1 1.00086.0001 e Cl₂-2 1.00087.0001, con cuvetta vuota e accessori  1.00089.0001
I reagenti per il cloro totale sono i codici Cl₂-1 1.00086.0001, Cl₂-2 1.00087.0001 e Cl₂-3 1.00088.0001 con cuvetta vuota e accessori  1.00089.0001
*7 Questo metodo è ufficialmente riconosciuto dall'USEPA come metodo alternativo per l'esame di quanto segue:
*7-1 acque reflue
*7-2 acqua potabile
*7-3 rispettivamente acqua potabile e acque reflue