Stampa…
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.00614.0001 1.14542.0001 1.14556.0001 1.14563.0001 1.14764.0001 1.14773.0001 1.14942.0001 1.09713.0001 1.09713.0002
1.00614.0001EA 144 EUR
1.00614.0001 1.14542.0001 1.14556.0001 1.14563.0001 1.14764.0001 1.14773.0001 1.14942.0001 1.09713.0001 1.09713.0002
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Tutti i kit di analisi Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta). Kit di test su cellule Spectroquant®.
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Kit di test con reagenti Spectroquant®
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
ISO 23696-1: Water Quality — Determination of Nitrate in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This part specifies the nitrate determination using the Dimethyl phenol (DMP) reaction.
• Citation Forms: The primary citation form is NO₃-N, with NO₃⁻ as an alternative.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00614, 1.14563, and 1.14764 align with this norm, employing the DMP method.