Stampa…
VWR® Tute per protezione da prodotti chimici
Fornitore: VWR Collection
113-8379EA 171 EUR
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Tute per protezione da prodotti chimici
Indumenti usa e getta
Tute robuste ma leggere prodotte in tessuto non tessuto PE da DuPont. La struttura aperta e la vestibilità soffice offrono una protezione barriera di Tipo 5 e 6 e consentono la permeabilità di aria e vapore acqueo.
  • Cappuccio a due pezzi, chiusura a zip con patta
  • Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati (piatti)
  • Trattamento antistatico (EN 1149-1) all'esterno
  • Cuciture piatte esterne di colore giallo per l'identificazione visiva e la differenziazione
  • Protezione dalle contaminazioni radioattive (EN 1073-2)
Colore: bianco
Peso: <180 g