Stampa…
Acido solforico ≥96% per il dosaggio dell'azoto
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85546.320EA 53.6 EUR
85546.320 85546.290
Acido solforico ≥96% per il dosaggio dell'azoto
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10,38 °C
Densità: 1,84 kg/l
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm