Stampa…
Membrane filtranti, tipo 184
Fornitore: Sartorius
18406-100-G 18406-13-N 18406-25-N 18406-47-N 18406-50-N 18407-100-G 18407-13-N 18407-25-N 18407-47-N 18407-50-N 18407-142-N 18406-50-ACN
512-6516EA 229 EUR
512-6516 512-6116 512-6216 512-6316 512-6416 512-6518 512-6118 512-6218 512-6318 512-6418 SART18407-142-N SART18406-50-ACN
Membrane filtranti, tipo 184
Filtri Membrane filtranti
Cellulosa rigenerata idrofilica. Per la filtrazione di solventi organici. Straordinariamente adatti per la rimozione di particelle in soluzioni acquose e solventi. Trattenimento minimo del filtrato.
* Sterili