Stampa…
VWR®, Sterile samplers
Fornitore: PBI (BOM)
89635 89636
331-0284EA 0 EUR
331-0284 331-0285
VWR®, Sterile samplers
Campionatori Campionatori ad immersione
This sampling bottle with removable handle is made of shatter-proof PP.
  • Transparent for immediate visual inspection
  • Red screw cap to ensure leak resistance
  • Hook end to provide a better grip
  • Irradiated
Lot number, expiry date, instruction for use and code number are printed on each bag.
Confezione: Individually wrapped.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904