Stampa…
β-Escin, bianco 92 - 95%, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215794105 0215794101
ICNA0215794105EA 261 EUR
ICNA0215794105 ICNA0215794101
β-Escin, bianco 92 - 95%, in polvere
β-Escin
MDL Number: MFCD00076054
CAS Number: 11072-93-8