Stampa…
Tute, PP, con cappuccio
Fornitore: VWR Collection
113-9292EA 121 EUR
113-9292 113-9294 113-9296 113-9298 113-9293 113-9289 113-9290 113-9291 113-9301
Tute, PP, con cappuccio
Indumenti usa e getta
Tute in PP non tessuto. Ideali per applicazioni non critiche.
  • Con cappuccio
  • Vita, polsi e caviglie elasticizzati
  • Chiusura a zip
  • Senza lattice
Peso: 40 g/m²
Colore: bianco/blu/rosso