Stampa…
Titolatori, Karl Fischer, coulometrici, C10S
Fornitore: Mettler - Toledo
30267114 30267115
661-0208EA 9695 EUR
661-0208 661-0209
Titolatori, Karl Fischer, coulometrici, C10S
Titolatori
I titolatori coulometrici C10S KF sono ideali per la determinazione rapida e precisa del contenuto di acqua, dal funzionamento estremamente semplice. I campioni con contenuto di acqua tra 1 ppm e il 5% vengono analizzati in misurazioni individuali o come serie di campioni con statistiche.
  • Touchscreen a colori con interfaccia utente One Click® intuitiva e rapida
  • Tutti gli utenti dispongono di una propria schermata iniziale personalizzata con massimo 4 pulsanti di scelta rapida per avviare direttamente le operazioni di routine
  • Porta USB per il
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello C10S
Range di misurazione 10 μg - 200 mg
Environmentally Preferable
Display Touchscreen, VGA 5,7", TFT a colori, 640×480 pixel
Memorizzazione metodi 1 metodo KF standard; 5 metodi utente
mV - range ±2000
mV - risoluzione 0,1
mV - accuratezza ±2
Polarizzazione - range 0 - 24 µA
Polarizzazione - risoluzione 0,1 µA
Polarizzazione - accuratezza ±1 µA
Interfacce USB, Ethernet (TCP/IP), COM
Lingue Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, coreano, portoghese
Temperatura d'uso 5...40 °C
L×P×A 210×340×312 mm
Peso 3,3 kg