Stampa…
Polisorbatino 80, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Sorbitano monooleato, etossilato
X257-09EA 0 EUR
X257-09 X257-01
Polisorbatino 80, J.T.Baker®
Polisorbatino 80
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Punto di fusione: 100
Flash Pt: 113
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-018-3
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.