Stampa…
Sand, quartz, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
3382-01EA 25.5 EUR
3382-01 3382-05
Sand, quartz, purified, washed and ignited, J.T.Baker®
Sand, quartz
Washed and ignited. For boats.
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1427 °C
Densità: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02100519
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs