Stampa…
Acetato di pentile mixture of isomers, purificato, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Amile acetato
9094-03EA 0 EUR
9094-03
Acetato di pentile mixture of isomers, purificato, J.T.Baker®
Acetato di pentile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009500
CAS Number: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=402af1833dd06c8e1652722d88600d04d2775130&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test