Stampa…
Copriocchiali, uvex super f OTG
Fornitore: UVEX
9169.585 9169.586 9169.615
111-1910EA 36.9 EUR
111-1910 111-1873 UVEX9169.615
Copriocchiali, uvex super f OTG
Occhiali
Gli occhiali protettivi Super f OTG combinano tutti i vantaggi offerti dagli occhiali attuali a quelli di una tecnologia d'avanguardia della lente.
  • Ultraleggeri
  • Stanghette sottili con estremità morbide per un'aderenza senza punti di pressione
  • Compatibili con cuffie ed elmetti di sicurezza
  • Adatti alla maggior parte degli occhiali da vista
Adatti a qualsiasi situazione e indossabili sopra gli occhiali da vista.
Certificazioni: EN 166, EN 170